missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Decarboxy Tianeptine-d12 Nitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decarboxy Tianeptine-d12 Nitrile |
| CAS | 1216525-46-0 |
| Molekylær formel | C21H12D12ClN3O2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-1-Heptanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClN3O2S/c1-25-19-10-6-5-9-17(19)21(24-14-8-4-2-3-7-13-23)18-12-11-16(22)15-20(18)28(25,26)27/h5-6,9-12,15,21,24H,2-4,7-8,14H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,7D2,8D2,14D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(NC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| IUPAC navn | 7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzothiazepin-11-yl)amino]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecadeuterioheptanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.03 |
| Formel vægt | 429.2031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?