Få mere at vide
Decarboxy Etodolac, TRC
Artikelnummer. 30365424
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365424 1 g
30358122 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30365424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2153501G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115066-03-0
Molekylær formel C16 H21 N O
Molekylvægt (g/mol) 243.34
Synonym (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Decarboxy Etodolac, Pyrano[3,4-b]indole, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methylpyrano[3,4-b]indole, RAK 802
IUPAC navn 1,8-diethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole
SMIL CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3
Formel vægt 243.1623