missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Decarboxy Etodolac, TRC

Artikelnummer. 30358122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358122 100 mg
30365424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30358122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD215350100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115066-03-0
Molekylær formel C16 H21 N O
Molekylvægt (g/mol) 243.34
Synonym (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Decarboxy Etodolac, Pyrano[3,4-b]indole, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-methylpyrano[3,4-b]indole, RAK 802
IUPAC navn 1,8-diethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole
SMIL CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3
Formel vægt 243.1623
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.