Få mere at vide
Decarboxy Ciprofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O/c17-13-9-12-14(10-15(13)19-7-4-18-5-8-19)20(11-1-2-11)6-3-16(12)21/h3,6,9-11,18H,1-2,4-5,7-8H2 |
| Formel vægt | 287.1434 |