Få mere at vide
Decarboxamide Meprobamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-hydroxymethyl-2-methylpentyl carbamate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO3/c1-3-4-8(2,5-10)6-12-7(9)11/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,11) |
| Formel vægt | 175.1208 |
| Procent renhed | >95% |