Få mere at vide
Decarbonyl Ropinirole Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decarbonyl Ropinirole Dihydrochloride |
| CAS | 1346603-36-8 |
| Molekylær formel | C15 H26 N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-(2-dipropylaminoethyl)phenyl)methanol Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N2O/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15(16)14(13)12-18/h5-7,18H,3-4,8-12,16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCN(CCC)CCc1cccc(N)c1CO |
| IUPAC navn | [2-amino-6-[2-(dipropylamino)ethyl]phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.38 |
| Formel vægt | 250.205 |