Få mere at vide
Decarbonyl Rivaroxaban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClN3O4S/c19-16-6-5-15(27-16)18(25)21-10-14(23)9-20-12-1-3-13(4-2-12)22-7-8-26-11-17(22)24/h1-6,14,20,23H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1 |
| Formel vægt | 409.0863 |
| Procent renhed | >95% |