| CAS |
5940-03-4
|
| Kemisk navn eller materiale |
Decapreno-beta-Carotene |
| Formel vægt |
668.5321 |
| InChI formel |
InChI=1S/C50H68/c1-39(23-15-25-41(3)27-17-29-43(5)33-35-47-45(7)31-19-37-49(47,9)10)21-13-14-22-40(2)24-16-26-42(4)28-18-30-44(6)34-36-48-46(8)32-20-38-50(48,11)12/h13-18,21-30,33-36H,19-20,31-32,37-38H2,1-12H3/b14-13+,23-15+,24-16+,27-17+,28-18+,35-33+,36-34+,39-21+,40-22+,41-25+,42-26+,43-29+,44-30+ |
| IUPAC navn |
2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-hexamethyl-26-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)hexacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-tridecaenyl]-1,3,3-trimethyl-cyclohexene |
| Molekylær formel |
C50 H68 |
| Molekylvægt (g/mol) |
669.07 |
| SMIL |
C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C |
| Synonym |
1,1'-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl]bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, (all-E)-1,1'-(3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, C50-β-Carotene |