Få mere at vide
Fisherbrand™ Afdækningshoveder til programmerbar elektronisk High Power Crimp Station
Artikelnummer. 15552310 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Kap:
11 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kap Pakningsstørrelse
15552310 11 mm Hver
15542340 20 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15552310
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med programmerbar elektronisk højeffekt crimpstation
  • Afdækningshoved til alumnium/stålhætter
  • Ikke justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Afdækningshoved
Diameter (metrisk) Kap 11 mm
Materiale Plast, Stål
Til brug med (udstyr) 11 mm alumnium hætter
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Afkappning af hovedet