Få mere at vide
Fisherbrand™ Afdækningshoveder til pneumatisk håndholdt crimpeværktøj
Artikelnummer. 11889440 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Størrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11889440 32 mm Hver
11854970 13 mm Hver
11854890 11 mm Hver
11885050 20 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11889440
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med pneumatisk håndholdt crimpeværktøj
  • Afdækningshoved
  • Pneumatisk
  • Stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 32mm Decapping Head
Type Afdækningshoved
Til brug med (udstyr) Aluminiumshætte
Størrelse 32 mm