Få mere at vide
Fisherbrand™ Afdækningshoveder til pneumatisk håndholdt crimpeværktøj
Artikelnummer. 11854970 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11854970
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med pneumatisk håndholdt crimpeværktøj
  • Decapping Head
  • Pneumatic
  • Steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 13mm Decapping Head
Type Decapping Head
Til brug med (udstyr) Aluminum Cap
Størrelse 13 mm