Få mere at vide
Gilac™ Dekanteringskar
Artikelnummer. 16254011
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
4,5 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
16254011 4,5 gal.
1 options
Artikelnummer. 16254011 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G161574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.30 DKK
    210.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.12 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Meget modstandsdygtig dekanteringsbalje.
  • Meget modstandsdygtig dekanteringsbalje
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Lukning inkluderet Nej
Produkttype Dekanteringskar
Kapacitet (engelsk) 4,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 17 L
Farve Bourgogne
Til brug med (applikation) Håndtering af fødevarer
Materiale HDPE
Maks. Temperatur (metrisk) 90 °C
Form Rund
Længde (engelsk) 18,9''
Længde (metrisk) 480 mm
Bredde (engelsk) 17,1 tommer.
Bredde (metrisk) 435 mm
Højde (engelsk) 6,9 tommer.
Højde (metrisk) 175 mm
Diameter (engelsk) Indre 12,6''
Diameter (metrisk) Indvendig 320 mm
Vægt (engelsk) 2.416 lb.
Vægt (metrisk) 1.096 kg