missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+/-)-Decanoylcarnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30354158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354158 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21266025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+/-)-Decanoylcarnitine Chloride
CAS 18822-87-2
Molekylær formel C17 H34 N O4 . Cl
Mængde 25 mg
Synonym Decanoyl Carnitine Hydrochloride, Decanoyl-d,l-carnitine Hydrochloride, Decanoylcarnitine Chloride, 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, decanoate, (±)- (8CI), Decanoic acid, ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)-
InChI formel InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
IUPAC navn (3-carboxy-2-decanoyloxy-propyl)-trimethyl-ammonium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 351.91
Formel vægt 351.2176
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.