Få mere at vide
Decanoyl-L-carnitin-d3 chlorid, TRC
Artikelnummer. 30350035
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30350035 2.5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30350035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2125832.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoyl-L-carnitine-d3 Chloride
CAS 2483831-87-2
Molekylær formel C17 D3 H31 N O4 . Cl
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), Decanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Decanoyl-L-carnitine-d3 Chloride, Decanoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxodecoxy)-1-propanaminium chloride, [(2R)-3-Carboxy-2-(decanoyloxy)propyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride
InChI formel InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1/i2D3;
SMIL [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-decanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 354.9277
Formel vægt 354.2365