Få mere at vide
Decanoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decanoyl Chloride |
| CAS | 112-13-0 |
| Molekylær formel | C10H19ClO |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Capric Acid Chloride, Capric Chloride, Caprinoyl Chloride, Decanoic Acid Chloride, n-Decanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | decanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.71 |
| Formel vægt | 190.1124 |