Få mere at vide
Decanoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30367229
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30367229 100 g
1 options
Artikelnummer. 30367229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD212575100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoyl Chloride
CAS 112-13-0
Molekylær formel C10H19ClO
Mængde 100 g
Synonym Capric Acid Chloride, Capric Chloride, Caprinoyl Chloride, Decanoic Acid Chloride, n-Decanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC navn decanoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 190.71
Formel vægt 190.1124