Få mere at vide
Decanoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11484057
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484057 100 g 100g
11494057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19486.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190,711 g/mol
Decanoylchlorid anvendes til syntese af oligomerer sammensat af alternerende 2,6-diaminopyridin- og 2,6-pyridindicarbonyl-enheder. Det øger aktiviteten af prolæder fra Bacillus sp. under syntesen af poly(mælkesyre) i organiske opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Decanoylchlorid bruges til syntese af oligomerer sammensat af alternerende 2,6-diaminopyridin- og 2,6-pyridindicarbonyl-enheder. Det øger aktiviteten af prolæder fra Bacillus sp. under syntesen af poly(mælkesyre) i organiske opløsningsmidler.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-13-0
Molekylær formel C10H19ClO
Molekylvægt (g/mol) 190.711
MDL nummer MFCD00000771
InChI nøgle IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
IUPAC navn decanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoyl chloride
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.925
Kogepunkt 232°C
Flammepunkt 106°C (223°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.441
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 507055
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 190.71
Procent renhed 98%