Få mere at vide
Decanoylchlorid, 98+%
Product Code. 10081880 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10081880 100 g Glasflaske 100g
10781431 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10081880 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 161191000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-13-0
Molekylær formel C10H19ClO
Molekylvægt (g/mol) 190.71
MDL nummer MFCD00000771
InChI nøgle IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
IUPAC navn decanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Decanoyl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt -34.5°C
Farve Brun til hvid
Tæthed 0.9190g/mL
Kogepunkt 232.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8COCl
Brydningsindeks 1.4400 to 1.4420
Mængde 100 g
Beilstein 02, 356
Specifik vægtfylde 0.919
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100mg/l (20°C). Other solubilities: hydrolyses in water,450g/L methanol- 500g/L ethanol,500g/L 2-propanol- 500g/L dmf,500g/L acetone- 500g/L dichloromethane
Formel vægt 190.71
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Decanoyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.