Få mere at vide
Decanoic-d19 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decanoic acid-d19 |
| CAS | 88170-22-3 |
| Molekylær formel | C10 D19 H O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Decanoic-d19 acid (9CI, ACI), d19-Decanoic acid, Nonadecadeuteriodecanoic acid, Decanoic acid D19 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecadeuteriodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.38 |
| Formel vægt | 191.2656 |