Få mere at vide
Decansyre, TRC
Artikelnummer. 30365476
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30365476 10 g
1 options
Artikelnummer. 30365476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21252510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capric Acid
CAS 334-48-5
Molekylær formel C10 H20 O2
Mængde 10 g
Synonym 1-Decanoic acid, 1-Nonanecarboxylic acid, Caprates, Capric acid, Caprinic acid, Caprynic acid, Decoic acid, Decylic acid, Edenor C 10-98-100, Emery 659, Lunac 10-95, Lunac 10-98, Lunac 10-98E, NAA 102, NSC 5025, Palamac 99-10, Palmac 99-10, Prifac 2906, Prifac 296, n-Capric acid, n-Decanoic acid, n-Decoic acid, n-Decylic acid
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn decanosyre
Molekylvægt (g/mol) 172.26
Formel vægt 172.1463