Få mere at vide
Decanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888700
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888700 1 L
15878700 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888700 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8021691000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334-48-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoic Acid
Smeltepunkt 29°C to 32°C
Tæthed 0.89 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Molekylær formel CH3(CH2)8COOH
MDL nummer MFCD00004441
Synonym Decanoic acid, Capric acid, Decanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 172.26
Grad Ungraded