Få mere at vide
Decanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443449
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16443449 1 g
1 options
Artikelnummer. 16443449 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015309
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoic acid
CAS 334-48-5
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H20O2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (754.63 mM)
SMIL CCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 172.27
Formel vægt 172.27
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism