Få mere at vide
Decanoic acid, 99%
Artikelnummer. p-7022156
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11452517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14788.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Decansyre bruges i parfume, harpiks, smøremidler, fedt, farvestoffer, plast, lægemidler og fødevaretilsætningsstoffer. Det er involveret i fremstillingen af befugtningsmidler og natriumdekonat, som er en aktiv komponent i sæbe. Det bruges også som blødgører og som absorptionsforstærker i forsøg med marsvinehud. Ydermere anvendes det til generering af estere til kunstige frugtsmagsstoffer. Ud over dette bruges det i landbrugskemikalier, smøremiddeladditiver og overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Decansyre bruges i parfume, harpiks, smøremidler, fedt, farvestoffer, plast, lægemidler og fødevaretilsætningsstoffer. Det er involveret i fremstillingen af befugtningsmidler og natriumdekonat, som er en aktiv komponent i sæbe. Det bruges også som blødgører og som absorptionsforstærker i forsøg med marsvinehud. Ydermere anvendes det til generering af estere til kunstige frugtsmagsstoffer. Ud over dette bruges det i landbrugskemikalier, smøremiddeladditiver og overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, chloroform, carbondisulfid, ethylether, ethanol, fortyndet salpetersyre og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334-48-5
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.268
MDL nummer MFCD00004441
InChI nøgle GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC navn decansyre
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoic Acid
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Kogepunkt 268°C to 270°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1754556
Merck Index 14,1758
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,benzene,chloroform,carbon disulfide,ethyl ether,ethanol,dilute nitric acid and most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99%
Tæthed 0.893
Mængde 250 g
Flammepunkt 147°C (296°F)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Decanoic acid