Få mere at vide
Decanosyre, 99%
Beskrivelse
Decansyre bruges i parfume, harpiks, smøremidler, fedt, farvestoffer, plast, lægemidler og fødevaretilsætningsstoffer. Det er involveret i fremstillingen af befugtningsmidler og natriumdekonat, som er en aktiv komponent i sæbe. Det bruges også som blødgører og som absorptionsforstærker i forsøg med marsvinehud. Ydermere anvendes det til generering af estere til kunstige frugtsmagsstoffer. Ud over dette bruges det i landbrugskemikalier, smøremiddeladditiver og overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Decansyre bruges i parfume, harpiks, smøremidler, fedt, farvestoffer, plast, lægemidler og fødevaretilsætningsstoffer. Det er involveret i fremstillingen af befugtningsmidler og natriumdekonat, som er en aktiv komponent i sæbe. Det bruges også som blødgører og som absorptionsforstærker i forsøg med marsvinehud. Ydermere anvendes det til generering af estere til kunstige frugtsmagsstoffer. Ud over dette bruges det i landbrugskemikalier, smøremiddeladditiver og overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, chloroform, carbondisulfid, ethylether, ethanol, fortyndet salpetersyre og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decanoic Acid |
| Smeltepunkt | 29 °C til 33 °C |
| Kogepunkt | 268 °C til 270 °C |
| Tæthed | 0.893 |
| Mængde | 250 g |
| Flammepunkt | 147 °C (296 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 1754556 |
| Merck Index | 14,1758 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, benzen, kloroform, kulstofdisulfid, ethylether, ethanol, fortyndet salpetersyre og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Decanoic acid
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid