Få mere at vide
Decanosyre, 99%
Artikelnummer. 11442517
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442517 1000 g 1000g
11452517 250 g 250g
11462517 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14788.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.06 DKK
    711.65 DKK / 1000g
    Spare 79.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172,268 g/mol
Decansyre bruges i parfume, harpiks, smøremidler, fedt, farvestoffer, plast, lægemidler og fødevaretilsætningsstoffer. Det er involveret i fremstillingen af befugtningsmidler og natriumdekonat, som er en aktiv komponent i sæbe. Det bruges også som blødgører og som absorptionsforstærker i forsøg med marsvinehud. Ydermere anvendes det til generering af estere til kunstige frugtsmagsstoffer. Ud over dette bruges det i landbrugskemikalier, smøremiddeladditiver og overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Decansyre bruges i parfume, harpiks, smøremidler, fedt, farvestoffer, plast, lægemidler og fødevaretilsætningsstoffer. Det er involveret i fremstillingen af befugtningsmidler og natriumdekonat, som er en aktiv komponent i sæbe. Det bruges også som blødgører og som absorptionsforstærker i forsøg med marsvinehud. Ydermere anvendes det til generering af estere til kunstige frugtsmagsstoffer. Ud over dette bruges det i landbrugskemikalier, smøremiddeladditiver og overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, chloroform, carbondisulfid, ethylether, ethanol, fortyndet salpetersyre og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334-48-5
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.268
MDL nummer MFCD00004441
InChI nøgle GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC navn decansyre
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoic acid
pH 4
Smeltepunkt 29 °C til 33 °C
Kogepunkt 268 °C til 270 °C
Tæthed 0.893
Mængde 1000 g
Flammepunkt 147 °C (296 °F)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1754556
Merck Index 14,1758
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, benzen, kloroform, kulstofdisulfid, ethylether, ethanol, fortyndet salpetersyre og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid