Få mere at vide
Decanoic acid, 99%
Artikelnummer. 10465125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10465125
Brand: Thermo Scientific Acros 167270025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334-48-5
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.268
MDL nummer MFCD00004441
InChI nøgle GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC navn decansyre
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoic acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 30.0°C to 32.0°C
Kogepunkt 268.0°C to 270.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute hno3, soluble in ethanol, ether, chloroform, benzene and, carbon disulfide
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99%
Tæthed 0.8900g/mL
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Specifik vægtfylde 0.89