Få mere at vide
Decanosyre, 99%
Artikelnummer. 10114090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10114090 100 g Glasflaske 100g
10722211 500 g Glasflaske 500g
10014823 1 kg Glasflaske 1kg
10465125 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10114090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.42 DKK
    329.65 DKK / 100g
    Spare 36.77 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172,268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334-48-5
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.268
MDL nummer MFCD00004441
InChI nøgle GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC navn decansyre
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanoic acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 30,0 °C til 32,0 °C
Kogepunkt 268,0 °C til 270,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.8900g/mL
Mængde 100 g
Flammepunkt 150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.89
Lineær formel CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,15 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i fortyndet hno3, opløselig i ethanol, ether, kloroform, benzen og kulstofdisulfid
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.