Få mere at vide
Decanoic Acid-1,2-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decanoic Acid-1,2-13C2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1 |
| Formel vægt | 174.153 |