Få mere at vide
Decanoic-9,9,10,10,10-d5 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decanoic-9,9,10,10,10-d5 Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 177.1777 |