missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Decanic-10,10,10-d3 syre, TRC

Artikelnummer. 30366518
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366518 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30366518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD212528100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Decanoic-10,10,10-d3 Acid
CAS 102611-15-4
Molekylær formel C10 D3 H17 O2
Mængde 100 mg
Synonym 1-Decanoic Acid-d3, 1-Nonanecarboxylic Acid-d3, Capric Acid-d3, Caprinic Acid-d3, Caprynic Acid-d3, Decoic Acid-d3, Decylic Acid-d3, Emery 659-d3, Lunac 10-95-d3, Lunac 10-98-d3, Lunac 10-98E-d3, NAA 102-d3, NSC 5025-d3, Prifac 2906-d3, Prifac 296, -d3 n-Capric Acid-d3, n-Decanoic Acid-d3, n-Decoic Acid-d3, n-Decylic Acid-d3, Decanoic-10,10,10-d3 acid (9CI), 10,10,10-Trideuteriodecanoic acid, Decanoic acid-10,10,10-d3
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 10,10,10-trideuteriodecansyre
Molekylvægt (g/mol) 175.28
Formel vægt 175.1652
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.