Få mere at vide
Decane, TRC
Artikelnummer. 30136389
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136389 250 mL
30133135 100 mL
17913425 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 30136389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD212510250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10 H22
Molekylvægt (g/mol) 142.28
Synonym Decane (8CI, 9CI, ACI), Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
IUPAC navn Decane
SMIL CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Formel vægt 142.1722