Få mere at vide
Decane, ≥99%, reagenskvalitet, Solstice
Codice prodotto. 15627840
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Dimensione della confezione:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage Dimensione della confezione
15627840 500 mL Glasflaske 500ml
15617840 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15627840 Fornitore Fluka N. del fornitore D901500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1166.05 DKK / 500ml
    Spare 283.95 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.286
MDL nummer MFCD00008954
InChI nøgle DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC navn dekan
SMIL CCCCCCCCCC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Decane
Kogeområde 174° - 180 °C
Smeltepunkt -27 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,73 g/ml ved 25 °C
Eksplosionsgrænse 0.026
Flammepunkt 46 °C (114,8 °F)
Tændingspunkt 410 °F
Lugt Lugtfri
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8CH3
Mængde 500 mL
FN nummer UN2247
Beilstein 1696981
Dampdensitet 4,9 (vs luft)
Formel vægt 142,28 g/mol
Damptryk 3,77 mmHg (37,7 °C), 1 mmHg (16,5 °C)
Procent renhed ≥99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decane
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.