Få mere at vide
Decane, 99+%, ren
Artikelnummer. 10497480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497480 500 mL Glasflaske 500ml
10234090 100 mL Glasflaske 100ml
10104913 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10497480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1268.68 DKK / 500ml
    Spare 41.32 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Decane, >-99,0%, C10H22, CAS-nummer-124-18-5, ccris 653, decane, analytisk standard, decylhydrid, dsstox_cid_4913, dsstox_gsid_24913, dsstox_rid_77577, hsdb 63, n-decane, nonane, methyl, unii-nk85062oiy, 2,5L, 99+%, 01, 168, CHEBI:41808, Colorless, 0,7350g/ml, 204-686-4, 142,28, Pure, Danger | CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142,286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.286
MDL nummer MFCD00008954
InChI nøgle DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC navn dekan
SMIL CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decane
Navn note 99+%
Smeltepunkt -30,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed (15 °C) 0,733 til 0,737 kg/L
Kogepunkt 174,0 °C
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8CH3
Brydningsindeks 1,4103 til 1,4123 (20 °C, 589 nm)
Mængde 500 mL
FN nummer 2247
Beilstein 01, 168
Formel vægt 142.28
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.