Få mere at vide
Decane, 99+%, pure
Artikelnummer. 10104913 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104913 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10234090 100 mL Glasflaske 100ml
10497480 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10104913 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111870025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Decane, >-99.0%, C10H22, CAS Number-124-18-5, ccris 653, decane, analytical standard, decyl hydride, dsstox_cid_4913, dsstox_gsid_24913, dsstox_rid_77577, hsdb 63, n-decane, nonane, methyl, unii-nk85062oiy, 2.5L, 99+%, 01, 168, CHEBI:41808, Colorless, 0.7350g/mL, 204-686-4, 142.28, Pure, Danger | CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.286
MDL nummer MFCD00008954
InChI nøgle DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC navn dekan
SMIL CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decane
Navn note 99+%
Farve Farveløs
Tæthed 0.7350g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8CH3
Brydningsindeks 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589nm)
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 168
Formel vægt 142.28
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.