Få mere at vide
Decane, 99%, vandfri væske, AcroSeal™
Artikelnummer. 11944411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944411 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11934411 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11944411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    679.86 DKK / 100ml
    Spare 60.14 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-18-5
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.28
InChI nøgle DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC navn dekan
SMIL CCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decane
Smeltepunkt -30,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7350g/mL
Kogepunkt 174,0 °C
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8CH3
Brydningsindeks 1.4103 til 1.4123
Mængde 100 mL
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Specifik vægtfylde 0.735
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol (blandbar med ethanol), opløselig i ether, let opløselig i ccl4
Formel vægt 142.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.