Få mere at vide
Decane-1-sulfonic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 13419-61-9 |
| Smeltepunkt | >300°C |
| MDL nummer | MFCD00007526 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Decane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-decanesulphonate, Decane-1-sulfonic acid sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33 |
| Grad | Research |