Få mere at vide
Decamethyltetrasiloxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decamethyltetrasiloxane |
| Mængde | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3 |
| Formel vægt | 310.1272 |