Få mere at vide
Decamethylcyclopentasiloxane, 97%
Artikelnummer. p-7052026
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11314568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042412.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370.77 g/mol
Decamethylcyclopentasiloxane anvendes i kosmetik som deodoranter, solcreme, hårspray og produkter til personlig pleje. Desuden bruges det i silikonebaserede personlige smøremidler. Derudover er det en cyklisk flygtig methylsiloxan, der bruges i hårbalsam, og derved børster håret uden at gå i stykker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-02-6
Molekylær formel C10H30O5Si5
Molekylvægt (g/mol) 370.77
MDL nummer MFCD00046966
InChI nøgle XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilcan
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decamethylcyclopentasiloxane
Smeltepunkt -44°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.959 g/mL
Kogepunkt 210°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.3982
Mængde 50 g
Merck Index 14,2848
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 370.77
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske