Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decamethylcyclopentasiloxane |
| Tæthed | 0.9590g/mL |
| Kogepunkt | 101,0 °C (20,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 76 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Mængde | 50 g |
| Merck Index | 15,2852 |
| Specifik vægtfylde | 0.959 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Viskositet | 4 mPa (20 °C) |
| Vis mere |