Få mere at vide
Decamethylcyclopentasiloxan, 97%
Artikelnummer. 11314568
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314568 50 g 50g
11324568 250 g 250g
11304568 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042412.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370,77 g/mol
Decamethylcyclopentasiloxane anvendes i kosmetik som deodoranter, solcreme, hårspray og produkter til personlig pleje. Desuden bruges det i silikonebaserede personlige smøremidler. Derudover er det en cyklisk flygtig methylsiloxan, der bruges i hårbalsam, og derved børster håret uden at gå i stykker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-02-6
Molekylær formel C10H30O5Si5
Molekylvægt (g/mol) 370.77
MDL nummer MFCD00046966
InChI nøgle XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilcan
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decamethylcyclopentasiloxane
Smeltepunkt -44 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.959 g/mL
Kogepunkt 210 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.3982
Mængde 50 g
Merck Index 14,2848
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 370.77
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske