missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Decamethyl-1,9-Pentasiloxanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decamethyl-1,9-Pentasiloxanediol |
| CAS | 7445-36-5 |
| Molekylær formel | C10H32O6Si5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-Decamethyl-1,9-pentasiloxanediol, 1,9-Dihydroxydecamethylpentasiloxane, Decamethylpentasiloxane-1,9-diol, Decamethylpentasiloxanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H32O6Si5/c1-17(2,11)13-19(5,6)15-21(9,10)16-20(7,8)14-18(3,4)12/h11-12H,1-10H3 |
| SMIL | C[Si](C)(O)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O |
| IUPAC navn | bis[[[hydroxy(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]oxy]-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.78 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?