Få mere at vide
Decamethonium Iodid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050792
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050792 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050792 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3044.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dekamethoniumjodid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decamethonium Iodide
CAS 1420-40-2
Analyt- eller komponentnavne Decamethonium Iodide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H38 N2 . 2 I
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1,10-Decanediaminium, N1,N1,N1,N10,N10,N10-hexamethyl-, iodide (1:2), 1,10-Decanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, diiodide (9CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl- iodide] (6CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl-, diiodide (8CI), Decamethylenebis(trimethylammonium) iodide (6CI), Decamethionium iodide, Decamethonium diiodide, Decamethonium iodide, Decamethylenebis(trimethylammonium) diiodide, Eulissin A, Eulixine, Procuran
InChI formel InChI=1S/C16H38N2.2HI/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMIL [I-].[I-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl-[10-(trimethylazanium)decyl]azanium; diiodid
Molekylvægt (g/mol) 512.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 512,1124 g/mol