Få mere at vide
Dekamethoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30137195
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137195 10 g
30135165 5 g
30010582 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21245310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-22-0
Molekylær formel C16H38N2+2
Molekylvægt (g/mol) 258.49
Synonym N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl-1,10-decanediaminium, C 10, Decacuran, Decamethonium Bromide, Decamethonium Dibromide, Decamethylene-1,10-bistrimethylammonium Dibromide, Decamethylenebis[trimethylammonium Bromide], Syncurine;
IUPAC navn trimethyl-[10-(trimethylazaniumyl)decyl] azanium
SMIL [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decamethonium Bromide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H38N2/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6/h7-16H2,1-6H3/q+2
Formel vægt 416.1402