Få mere at vide
Decamethonium Bromide, MedChemExpress
Description
Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Decamethonium Bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 541-22-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H38Br2N2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (199.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (119.53 mM) |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-] |
| Show More |