Få mere at vide
Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898920
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15898920 100 mL -
15846340 1 L -
15808930 2.5 L 2.5 L
15856340 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15898920 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8031010100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Mixture of cis-and trans isomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-17-8
Tekniske data
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.88 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 189°C to 191°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004130
Mængde 100 mL
Synonym Decahydronaphthalene, Decalin, Decahydronaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 138.25