Få mere at vide
Decahydronaphthalen (blanding af Cis + Trans), TRC
Artikelnummer. 30353204
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30353204 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30353204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21211525ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10 H18
Mængde 25 mL
Synonym Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 138.25
Formel vægt 138.1409