Få mere at vide
Decahydronaphthalen (blanding af Cis + Trans), TRC
Artikelnummer. 30364280
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30364280 10 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30364280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21211510ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10 H18
Mængde 10 mL
Synonym Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 138.25
Formel vægt 138.1409