Få mere at vide
Decahydronaphthalen (blanding af Cis + Trans), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decahydronaphthalene |
| CAS | 91-17-8 |
| Molekylær formel | C10 H18 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2 |
| SMIL | C1CCC2CCCCC2C1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.25 |
| Formel vægt | 138.1409 |