Få mere at vide
Decahydronaphthalen, blanding af cis + trans, 98%, reagenskvalitet, Decalin™, Solstice
Artikelnummer. 15688480
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Emballage:
Aluminium flaske
Glasflaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15688480 4 L Aluminium flaske 4 L
15657810 500 mL Glasflaske 500ml
15637810 1 L Glasflaske 1 L
15647810 20 L Rustfri stål dåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15688480 Leverandør Fluka Leverandørnr. D2514L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00 DKK
    2484.37 DKK / 4 L
    Spare 600.63 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagenskvalitet, 98 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-17-8
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.254
MDL nummer MFCD00004130
InChI nøgle NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC navn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen
SMIL C1CCC2CCCCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Kogeområde 189° - 191 °C
Smeltepunkt -125 °C
Tæthed 0,896 g/ml ved 25 °C
Eksplosionsgrænse 0,7 til 4,9 %, 100 °F
Flammepunkt 57 °C (134,6 °F)
Tændingspunkt 482 °F
Emballage Aluminium flaske
Mængde 4 L
FN nummer UN1147
Beilstein 878165
Dampdensitet 4,76 (vs luft)
Formel vægt 138,25 g/mol
Damptryk 42 mmHg (92 °C), 741 mmHg (188 °C)
Procent renhed 0.98
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene