Få mere at vide
Decahydronaphthalene-d18, for NMR, packaged in ampoules, 98+% atom D, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
For NMR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decahydronaphthalene-d18 |
| Fysisk form | Liquid |
| Farve | Colorless |
| Navn note | 98+ atom% D |
| Deuterium (D) | 98.0% min. |
| Mængde | 1 g |
| CAS | 28788-42-3 |
| Molekylær formel | C10H18 |
| Lineær formel | C10D18 |
| MDL nummer | MFCD00044371 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Decahydronaphthalene-d18, packaged in ampules
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.